Fontos dokumentumok
F7301
Fibroblast Growth Factor-18 human
>95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Szinonimák:
FGF-18
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.5 ng/mL
molekulatömeg
predicted mol wt 21.2 kDa
kiszerelés
pkg of 25 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FGF18(8817)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Fibroblaszt növekedési faktorok sejtkultúrában és különböző növekedési faktorok az Ön kutatásaihoz