Fontos dokumentumok
F8512
Anti-Fibrinogen antibody produced in goat
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-Fib2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: 1:10,000
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- western blotting detection in human colon adenocarcinoma cell line
- detecting fibrinogen in plasma
- immunoassay of human platelet free plasma (PFP)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)