04-820
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, clone 60C, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 60C, from rabbit
Szinonimák:
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, oestrogen receptor, steroid hormone receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
60C, monoclonal
faj reaktivitás
rat, pig, mouse, human, bovine
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Esr1(407238)
human ... ESR1(2099)
mouse ... Esr1(13982)
pig ... Esr1(397435)
rat ... Esr1(24890)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
4-10 μL of a previous lot of this clone immunoprecipitated Estrogen Receptor α from 1 mg of MCF-7 RIPA lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
This lot detected ERα at a 1:2,000 dilution in MCF-7 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1