EP5920744003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Corning® bottle, pack of 2
About This Item
Javasolt termékek
material
conical bottom
Jellemzők
capacity 1 x 500 mL Corning® bottle
Holds 500 mL bottles
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5920744003 (Global)
parameter
4,200 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
H
160 mm
Átmérő
98 mm
kompatibilitás
for use with Universal-Large bucket