Fontos dokumentumok
EP5825745000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x 500 mL Corning® tubes, pack of 2
Méret kiválasztása
2 EA
147 000,00 Ft
147 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2 EA
147 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
147 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
conical bottom
Jellemzők
capacity 1 x 500 mL Corning® tubes
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5825745000 (Global)
Paraméterek
3,171 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
Magasság
136 mm
Átmérő
98 mm
kompatibilitás
for use with 750 mL round bucket
Általános leírás
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)