Fontos dokumentumok
CLS430236
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
Szinonimák:
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.14
Anyagok
polyetherimide
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
reusable
Holds 250 mL tubes
kiszerelés
pack of 1
case of 6
gyártó/kereskedő neve
Corning 430236
technika/technikák
centrifugation: suitable
szín
gray
Általános leírás
Corning® centrifuge tube cushions are manufactured from polyetherimide. They provide the required support and prevent large-capacity centrifuge tubes from collapsing during centrifugation.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)