Fontos dokumentumok
EP5920747002
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 92 x 1.5/2.0 mL tube, pack of 2
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
capacity 92 x 1.5/2.0 mL tube
Holds 1.5/2.0 mL tubes
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5920747002 (Global)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with Universal-Large bucket
Általános leírás
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)