Fontos dokumentumok
EP5920750003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 250 mL Corning® bottle, pack of 2
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
capacity 1 x 250 mL Corning® bottle
Holds 250 mL tubes
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5920750003 (Global)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with Universal-Large bucket
Általános leírás
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)