Fontos dokumentumok
EP5920740008
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 250 mL flat bottom bottles, pack of 2
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
Holds 250 mL flat bottom bottles
for use with aerosol-tight lid
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5920740008 (Global)
parameter
4,099 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
H
133 mm
Átmérő
62 mm
kompatibilitás
for use with Universal-Large bucket
Általános leírás
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)