Z353744
Nalgene® centrifuge bottles, wide-mouth with sealing caps Style 3141
nominal capacity 500 mL
Szinonimák:
leak proof centrifuge bottle
About This Item
Javasolt termékek
material
flat bottom bottle
polypropylene copolymer (with sealing closure)
round bottle
translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (63)
Jellemzők
RCF 13,700 × g
with cap
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3141-0500
parameter
13700 × g max. RCF
palackátmérő × H
69.5 mm × 159.3 mm
névleges kapacitás
500 mL
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Sturdy polypropylene copolymer (PPCO).
- Designed for low- to moderate-centrifugation speed, large-volume, biological and chemical samples.
- Ideal for use in cell culture harvesting and protein biochemistry applications, including ammonium sulfate precipitations.
- Features a leakproof sealing closure for sample protection.
- Autoclave safe.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)