Fontos dokumentumok
EP5910763000
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
0.5-2mL micro test tubes, rotor S-4xUniversal
Szinonimák:
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.15
Jellemzők
0.5-2mL micro test tubes
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
5910763000
kompatibilitás
rotor S-4xUniversal
Általános leírás
2 microtest tube adapters to enable use of 1.5 to 2 mL tubes in rotor S-4xUniversal
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG