Fontos dokumentumok
EP5804777000
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
material
conical bottom
Jellemzők
Holds 5 mL tubes
for use with lid
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804777000 (Global)
parameter
14,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
technika/technikák
centrifugation: suitable
Átmérő
17 mm
kompatibilitás
for use with Rotor F-34-6-38
Általános leírás
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG