Fontos dokumentumok
EP5810745004
Eppendorf® Adapter
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5810745004
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 500 mL rectangular buckets
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG