Fontos dokumentumok
EP5702746002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-24-11, without lid
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
F-45-24-11, without lid
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5702746002
parameter
4,400 max. RCF (1,770 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Általános leírás
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)