Fontos dokumentumok
EP5804726006
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5804726006
parameter
14,000 max. RCF (20,817 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Általános leírás
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG