Fontos dokumentumok
EP5427712003
Eppendorf® Rotor F-45-30-11
incl. rotor lid, coated
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, coated
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427712003
parameter
14,000 max. RCF (20,817 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5340/5430R
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG