Fontos dokumentumok
EP5427753001
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427753001
parameter
14,000 max. RCF (20,817 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5430/5430R
Általános leírás
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)