Fontos dokumentumok
EP5427708006
Adapter for Eppendorf® F-45-18-17-Cryo Rotor
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials, pack of 18 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.82
Jellemzők
holds 1 x 1.5 mL HPLC vials
kiszerelés
pack of 18 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427708006 (Global)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with Rotor F-45-18-17-Cryo
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG