Fontos dokumentumok
EP5702747009
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-18-17 Cryo, without lid
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 18 x tubes with screw cap (max o.d. 17 mm)
F-45-18-17 Cryo, without lid
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5702747009
parameter
4,400 max. RCF (1,970 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Általános leírás
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG