Fontos dokumentumok
EP5495500006
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2, lid
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
lid
FA-24x2
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5495500006
Paraméterek
15,060 max. RCF (21,300 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5425
Általános leírás
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Tulajdonságok és előnyök
  • Aerosol tight rotor FA-24x2 for vessels, 24 x 1.5/2.0 ml
  • Features aerosol-tight rotor lid
  • Compatible with centrifuge 5425/R
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)