Fontos dokumentumok
EP5409706004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5409706004 (Global)
parameter
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5427R
Általános leírás
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG