Fontos dokumentumok
EP5409710001
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, aerosol-tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5409710001 (Global)
parameter
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5427R
Általános leírás
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG