EC111
GenElute™-E Tissue Stabilizer
Szinonimák:
Tissue Stabilizer
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
Intended use (For stabilization of tissue samples prior to DNA or RNA purification)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1