Fontos dokumentumok
PNS1010
Stabilyser Reagent
for stabilization of DNA, RNA, and protein in tissue extracts
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
Jellemzők
for stabilization of DNA, RNA, and protein in tissue extracts
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Stabilyser Reagent is a proprietary formulation of detergents and solutes optimized for efficient extraction, stabilization and storage of protein, DNA, and RNA from tissue samples. The unique composition of Stabilyser enables isolation of functionally active proteins, while maintaining integrity of nucleic acids. Stabilization of proteins and RNA is achieved even after 24 hours at room temperature Stabilyser reagent is compatible with Western blotting protocols, functional protein activity assays, and nucleic acid applications like qPCR.
Use in conjunction with a homognenizer for simultaneous tissue lysis and stabilization of protein and nucleic acids in tissue samples.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Gentle, non-denaturing lysis buffer does not interfere with downstream applications
- Convenient ready-to-use reagent
- Stabilizes RNA and protein for analysis at a later date
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
A sejtlízis és a fehérjeextrakciós módszerek áttekintése különböző technikákról, a detergens szolubilizációtól a mechanikus bontásig, a kutatási igények támogatására.