Merck
E0643
Sigma-Aldrich
Erythropoietin Soluble Receptor Peptide
>90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, human recombinant, expressed in NSO cells
Szinonimák:
EPO sR
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.32
Terméknév
Erythropoietin Soluble Receptor human, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
>90% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
74 ng/mL
molekulatömeg
~25 kDa
kiszerelés
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... EPOR(2057)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Recombinant human soluble erythropoietin receptor binds erthropoietin with high affinity and is an erythropoietin antagonist.
Fizikai forma
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 5% trehalose and 50 ug of bovine serum albumin per 1 ug of cytokine.
Analízis megjegyzés
The biological activity is measured by its ability to inhibit the recombinant human erythropoietin mediated cell proliferation of human TF1 cells.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Soluble Erythropoietin Receptor Contributes To Erythropoietin Resistance In End-stage Renal Disease.
Khankin, E.V., et al.
PLoS Biology, 5, e9246-e9246 (2010)
T Kitamura et al.
Journal of cellular physiology, 140(2), 323-334 (1989-08-01)
We have established a novel cell line, designated as TF-1, from a patient with erythroleukemia, which showed complete growth dependency on granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) or on interleukin-3 (IL-3) and carried a homogeneous chromosomal abnormality (54X). Erythropoietin (EPO) also sustained