Fontos dokumentumok
E5017
Anti-LPA1, C-Terminal antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-EDG-2, Anti-Endothelial Cell Differentiation Gene 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LPAR1(1902)
rat ... Lpar1(116744)
Immunogen
Alkalmazás