Merck
SML1672
Sigma-Aldrich
JT010
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Chloro-N-(4-(4-methoxyphenyl)thiazol-2-yl)-N-(3-methoxypropyl)-acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H19ClN2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.85
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
InChI
1S/C16H19ClN2O3S/c1-21-9-3-8-19(15(20)10-17)16-18-14(11-23-16)12-4-6-13(22-2)7-5-12/h4-7,11H,3,8-10H2,1-2H3
Biokémiai/fiziológiai hatások
JT010 is a non-cytotoxic and highly stable (>90% remains after 2 h in 1 mM DTT or 2-mercaptoethanol) chloroacetamido warhead-carrying thiazole derivative that acts as a potent and TRPA1-selective channel activator via covalent modification of TRPA1 active site Cys621. JT0101 stimulates calcium influx in TRPA1-transfected HEK293 cells in a dose-dependent manner (EC50 = 650 pM) with excellent selectivity over TRPV1, TRPV3, TRPV4, TRPM2, TRPM8, and TRPC5 channels (EC50 >1 μM).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kento Tazawa et al.
The American journal of pathology, 190(12), 2417-2426 (2020-09-14)
Increased expression of the transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) channel has been detected in carious tooth pulp, suggesting involvement of TRPA1 in defense or repair of this tissue after exogenous noxious stimuli. This study aimed to elucidate the induction