Fontos dokumentumok
E7887
17α-Ethynylestradiol 3-cyclopentyl ether
Szinonimák:
17α-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol 3-cyclopentyl ether, Quinestrol
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(OC5CCCC5)ccc24
InChI
1S/C25H32O2/c1-3-25(26)15-13-23-22-10-8-17-16-19(27-18-6-4-5-7-18)9-11-20(17)21(22)12-14-24(23,25)2/h1,9,11,16,18,21-23,26H,4-8,10,12-15H2,2H3/t21-,22-,23+,24+,25+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWZUUYSISTUNDW-VAFBSOEGSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)