Merck
SML1468
Sigma-Aldrich
Dienogest
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(17a)-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-cyanomethyl-17-hydroxy-estra-4,9-dien-3-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H25NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -305 to -325°, c = 1 in dichloromethane
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@]1(CC#N)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3CC[C@@]21C)=O
InChI
1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZFLJNIPTRTECV-FUMNGEBKSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dienogest is a fourth-generation progestin, an orally active synthetic progestogen with approximately 10% of the relative affinity of progesterone, but has a very potent progestagenic effect in the endometrium with some antiandrogenic activity and without any androgenic, glucocorticoid or mineralocorticoid effects. It has been used alone or in combination as a contraceptive and to treat uterine fibroids. Dienogest inhibits ovulation primarily through peripheral action rather than by central action on gonadotrophin secretion.
Dienogest is used to treat endometriosis. It might also help to decrease the levels of plasma estradiol by stimulating cell death of granulosa cells in the ovary.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adolf E Schindler
International journal of women's health, 3, 175-184 (2011-07-28)
Endometriosis is a chronic disease primarily affecting women of childbearing age, in which endometriotic lesions form outside the uterus, typically leading to painful symptoms, fatigue, and infertility. The symptoms of endometriosis may cause significant impairment in quality of life and