Fontos dokumentumok
E4375
(−)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
solid, adrenergic receptor agonist
Szinonimák:
L-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol D-hydrogen bitartrate salt, L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate, L-Epinephrine D-hydrogentartrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(−)-Epinephrine (+)-bitartrate salt, solid
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
alcohol: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Géninformáció
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Általános leírás
Alkalmazás
- to test the possible existence of β-adrenergic vasodilation
- to infuse into the adipose region to minimize blood loss and tissue contamination
- as a platelet agonist in the preparation of optimal platelet aggregometry 96-well plates
- in the measurement of total superoxide dismutase (tSOD) enzymatic activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?