Fontos dokumentumok
HGECKO2G
Gecko2 Human Whole Genome CRISPR Pool, gRNA Only Lenti Particles (Gecko2 vector)
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 8x25 μL (vials)
Minőségi szint
koncentráció
5x108 VP/ml (via p24 assay)
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Use CRISPR nucleases to knockout protein-coding genes to assess their function
- Efficiently screen the whole human genome (16,000+ genes) at the bench-top without robotics or specialized equipment
- Numerous built-in enrichment and depletion controls allow researchers to confidently gauge the success of their pooled screening experiments
- Lentiviral CRISPRs can infect a broad variety of mammalian cells by transducing a single guide RNA (sgRNA) to a Cas9-expressing human cell line to facilitate gene knockout for screening applications.
- Use the dual vector system for the human GeCKO version 2 libraries for human cell lines that have Cas9 already integrated into the genome.
- Use puromycin gRNA selection after transduction.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Cikkek
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Tippeket kaphat a lentivírusok kezeléséhez, a kísérlet beállításának optimalizálásához, a lentivírus részecskék titrálásához és a hasznos termékek kiválasztásához a transzdukcióhoz.
Protocols
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.