DCAS9P300
Sigma CRISPR dCas9-p300 Activator Expression Plasmid
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 50 μL
koncentráció
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Functional Genomics/Target ValidationEpigenetic Modification
- Transcriptional Activation
Tulajdonságok és előnyök
- The Sigma CRISPR dCas9p300 plasmid co-expresses p300-HAT and GFP, to easily monitor delivery and expression in your target cell type (figure 1)gRNAs can successfully direct nuclease-deficient Cas9 (dCas9) fused to p300 HAT catalytic domain to increase levels of histone acetylation and endogenous gene expressionThe dCas9-p300 histone acetylation approach represents a distinct mechanism of action relative to dCas9-VP64 or other similar gene activation motifs
Komponensek
Kapcsolódás
Click here for more information on dcas9-p300 Gene Activator Expression Plasmid.
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sigma has developed a gene activation system based on a fusion of dCas9 to the catalytic histone acetyltransferase (HAT) core domain of the human E1A-associated protein p300.
Related Content
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics a génszerkesztési és géncsendesítési technológiák vezető szállítója, beleértve a CRISPR-t, a Cas9-et, a szintetikus vezető RNS-t (sgRNS) és a cinkujjas nukleázt (ZFN).