Fontos dokumentumok
D8013
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), powder
Szinonimák:
A(5′)P5(5′)A, Diadenosine pentaphosphate ammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](COP(OP(O)(OP(O)(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N(C=N3)C4=C3C(N)=NC=N4)O2)=O)=O)=O)=O)(O)=O)O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H14N5O8P3/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(21-7)3-20-25(16,17)23-26(18,19)22-24/h1-2,4-7H,3,24H2,(H,16,17)(H,18,19)(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWOSDYWLTWLFID-NKWVEPMBSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)