Fontos dokumentumok
SML2218
SNS-032
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
BMS-387032, N-[5-[[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-oxazolyl]methyl]thio]-2-thiazolyl]-4-piperidinecarboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=NC=C(SCC2=NC=C(C(C)(C)C)O2)S1)C3CCNCC3
InChI
1S/C17H24N4O2S2/c1-17(2,3)12-8-19-13(23-12)10-24-14-9-20-16(25-14)21-15(22)11-4-6-18-7-5-11/h8-9,11,18H,4-7,10H2,1-3H3,(H,20,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUSFTKFNBAZUKL-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)