Fontos dokumentumok
D5809
JumpStart™ AccuTaq™ LA DNA Polymerase
Hot-start high fidelity Taq enzyme, 10X buffer included
Szinonimák:
JumpStart® AccuTaq™ LA DNA Polymerase
Méret kiválasztása
64 500,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
64 500,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Forma
liquid
használat
sufficient for 125 reactions
sufficient for 500 reactions
Jellemzők
Long & Accurate PCR
dNTPs included: no
hotstart
koncentráció
2.5 unit/μL
technika/technikák
PCR: suitable
szín
colorless
bemenet
purified DNA
alkalmasság
suitable for PCR
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- JumpStart AccuTaq LA DNA polymerase, an antibody inactivated hot start enzyme, is designed to minimize non-specific amplification while increasing target yield & specificity
- Up to 6.5× greater fidelity in comparison to Taq DNA polymerase making it the enzyme of choice for multiplex PCR
- Produce amplicons up to 22 kb with genomic templates and up to 40 kb with less complex templates such as lambda or bacterial genomic DNA
- Reduce set-up time and eliminate concerns associated with manual or wax hot-start methods
Kiszerelés
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Long and accurate PCR applications address the needs for longer read lengths, greater fidelity and higher yields than that which can be achieved with Taq DNA polymerase.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Protocols
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures.