Fontos dokumentumok
8.20534
Sigma-Aldrich
5,5-Diphenylhydantoin
for synthesis
Szinonimák:
5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
200-328-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
550 °C
hatékonyság
1635 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
292-295 °C
térfogatsúly
400‑450 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(C(=NC1=O)[O-])(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 292 °C
Melting range (upper value): ≤ 295 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3