SAB1403744
Monoclonal Anti-DRD2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B11, ascites fluid
Szinonimák:
D2DR, D2R
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1B11, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~38.1 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DRD2(1813)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
MDPLNLSWYDDDLERQNWSRPFNGSDGKADRPHYNYYATLLTLLIAVIVFGNVLVCMAVSREKALQTTTNYLIVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVVGEWKFSRIHCDIF
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1