MABN53
Anti-Dopamine D2 receptor (DRD2) Antibody, clone 2B9
clone 3D9, from mouse
Szinonimák:
Dopamine D2 receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3D9, monoclonal
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human (immunogen homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgMκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Minőség
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Dopamine D2 receptor on 10 µg of rat spinal cord tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Rat spinal cord tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1