Fontos dokumentumok
8.14112
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminobenzoic acid
for synthesis
Szinonimák:
3-Dimethylaminobenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
3-((CH3)2N)C6H4COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
202-775-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
mp
149-152 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3