Merck
CMR0001
Recovery Medium for Expression
for use with competent cells
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.85
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
Molecular Biology
sterilitás
sterile; autoclaved
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This recovery media has and optimized formulation for ensuring stability and high-efficiency transformation of protein expression clones.
Tulajdonságok és előnyök
  • Formulated without lactose to prevent unwanted leaky expression from T7 or other lactose/IPTG-inducible promoters.
  • Enables the highest possible transformation efficiency.
  • Use in the outgrowth stage of competent cell transformation to achieve 10-folder higher transformation efficiency than you would get with LB or SOC media.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Salvatore Di Girolamo et al.
Microbial cell factories, 19(1), 170-170 (2020-08-29)
Miniaturization of biochemical reaction volumes within artificial microcompartments has been the key driver for directed evolution of several catalysts in the past two decades. Typically, single cells are co-compartmentalized within water-in-oil emulsion droplets with a fluorogenic substrate whose conversion allows