Fontos dokumentumok
CLS6776
Corning® LSE vortex mixers
vortex mixer w/ standard tube head, 230 V, EU plug, 1/cs
Szinonimák:
laboratory mixer shaker, laboratory mixers, vortexers
Méret kiválasztása
1 EA
125 200,00 Ft
125 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
125 200,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41103814
NACRES:
NB.61
125 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V AC, Schuko plug
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 6776
Paraméterek
0-3400 rpm speed
H × Sz × Ma
14 cm × 16 cm × 13 cm
súly
2.2 kg
Általános leírás
The Corning variable speed LSE vortex mixer provides fast, efficient mixing with minimal vibration. The unit features a powerful, counter-balanced motor drive, continuous or "touch" mix modes.
  • Variable speed for gentle to vigorous mixing
  • Optimized counter balance for minimal vibration
  • Lightweight and portable
  • Includes cup head for all standard microtubes and centrifuge tubes
  • Mix a variety of tubes and plates with optional accessory heads
  • Touch and continuous mix modes
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)