Merck
BMSBV1000E
BenchMixer Vortexer
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Szinonimák:
vortex mixer, vortexer lab, vortexer mixer
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.73
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific BV1000-E
Paraméterek
+4 °C temp. range (+65 °C)
200 rpm speed (3400 rpm)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
The Mortexer is MORE than your standard vortex mixer. The unique design of the Multi-Head (included) features a traditional cup head for general purpose mixing, plus holds up to eight microcentrifuge tubes.
The drive system is balanced with Q-Drive technology, providing a smooth vortexing action, while minimizing noise and excessive vibration. This results in quieter, more
efficient and longer lasting operation. Increased speed, up to 3400 rpm produces an instant vortex of even the largest sample sizes, including full 50ml tubes.
Other features include: "no-walk" suction feet, cold room/incubator compatibility and spill-proof electronic controls.
  • Dimensions (WxDxH): 5 x 6.3 x 6.7 in. or 13 x 16 x 17 cm
  • Weight: 8.4 lbs (3.8 kg)
  • Operating modes: Touch or continuuous
Jogi információk
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)