Fontos dokumentumok
CLS6770
Corning® LSE mini microcentrifuges
AC/DC input 110 - 240 V, 50/60 Hz, Includes Adapters for US, EU, UK, AU plugs
Szinonimák:
Corning® LSE mini microcentrifuges, fixed angle centrifuge rotor
Méret kiválasztása
1 EA
123 000,00 Ft
123 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
123 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41103901
NACRES:
NB.11
123 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
leírás
8-place rotor that will accept standard 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes, and adapters are included for 0.5/0.4 mL and 0.2 mL tubes. Also included is a 4-place rotor for PCR strip tubes.
Jellemzők
CE compliant
Includes Adapters for US, EU, UK, AU plugs
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 6770
Paraméterek
2000 × g speed
6000 rpm speed
technika/technikák
cryopreservation: suitable
Általános leírás
Corning′s LSE Mini Microcentrifuge is a personal benchtop instrument designed for quick spin downs of micro-samples. Operation is simple and convenient; after loading sample tubes, close the lid and the rotor accelerates quickly to 6000 rpm (2000 x g). This speed range is ideal for bringing small droplets to the bottom of the tubes, for micro-filtrations, or basic separations. Press the lid release button and rotor comes to a stop.
  • Includes an 8-place rotor that will accept standard 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes
  • Includes adapters for 0.5/0.4 mL and 0.2 mL tubes
  • 4-place rotor for PCR strip tubes included
  • Compact, lightweight and easy-to-use
  • Close the lid to start, press the lid release button to stop
  • 8 x 1.5/2.0 mL rotor and 4-place strip tube rotors included
  • Fixed speed of 6000 rpm generates 2000 x g
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)