Fontos dokumentumok
Z258415
Sigma-Aldrich
Vortex-Genie® 2 mixer
AC/DC input 120 V AC
Szinonimák:
Genie Mixer, Vortex Mixer
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.73
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
120 V
Jellemzők
CE compliant
CSA approved
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Scientific Industries SI-0236
Scientific Industries
elérhetőség
not available in EU
Általános leírás
Mixes liquids quickly and thoroughly with vortex action. Variable speed control allows precise mixing range. The unit contains a standard 3 in. platform head for flasks and beakers, and a cup head for single tube mixing. Accessories for special applications are sold separately. Speed: 600 to 3,200 rpm. Max. load: 1 lb.
  • Variable speed control
  • Shaking or vortex action
  • Continuous or touch-control mixing
Accessories sold separately
Jogi információk
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)