Fontos dokumentumok
CLS3741
Corning® Thermowell GOLD PCR 8 well tube strips
1 × 8 PCR tube strips, 0.2mL, no caps, clear, 1250/cs
Szinonimák:
1 x 8 well tube strips, 8 well tube strips, PCR tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41103037
NACRES:
NB.17
Anyagok
conical bottom tube
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
autoclavable
cap: no
cap: no
Bottom style: conical
kiszerelés
pack of 125
case of 1250
gyártó/kereskedő neve
Corning 3741
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.2 mL
0.2 mL
szín
clear
alkalmasság
suitable for (PCR applications)
idegen aktivitás
RNase & DNase, free
Általános leírás
  • Tube strips consist of eight 0.2 mL tubes connected together
  • Cap strips are sold separately
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks for optimum heat transfer
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)