BR781301
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, pink tube, individual, attached flat cap
Szinonimák:
PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
conical bottom
flat cap
pink cap
pink tube
polypropylene cap
polypropylene tube
leírás
thin-walled
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
individual, attached flat cap
kiszerelés
pack of 1000
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781301
technika/technikák
PCR: suitable
kapacitás
0.2 mL
Általános leírás
- BRAND® PCR tubes are manufactured from high-quality virgin resin polypropylene.
- Flat caps enable tight closing and minimal evaporation losses.
- Applicable for PCR reactions.
- Compatible with most thermal cyclers.
- Free of chemical additives.
- Uniform walls enable precise thermal transfer.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)