CLS4500
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 50 mL
Szinonimák:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.5 mL
subdivision
kiszerelés
case of 100
bag of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 4500
mérési tartomány
accuracy: 0.5 mL
Hosszúság
370 mm
kapacitás
50 mL
Csúcs belső átmérő
0.125 in.
szín
purple color-coded stripe
Általános leírás
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)