Fontos dokumentumok
CLS432063
Corning® CoolRack®
250 ml, capacity 1 x 250 mL conical centrifuge tubes
Szinonimák:
Corning Coolcell accessory
Méret kiválasztása
1 EA
180 400,00 Ft
180 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
180 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41122806
NACRES:
NB.12
180 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
foamed PE
Jellemzők
Holds 1 x 250 mL tubes
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Corning 432063
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz × Ma
8.9 cm × 8.9 cm × 14.0 cm
lyuk mélység
133.3 mm
lyuk átmérő
60.4 mm
Általános leírás
Corning CoolRack thermo-conductive tube modules eliminate variability which originates from tubes placed directly into ice, dry ice, alcohol baths, water baths and other temperature sources. Place the CoolRack module directly onto a temperature source between -196°C to >100°C and it will rapidly adapt to that temperature.
  • Ensures +/- 0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
  • All CoolRack modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
  • Suggested applications include cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen.
  • Certain CoolRack modules are SBS-compatible.
Jogi információk
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)