Fontos dokumentumok
BR759800
BRAND® disposable stirring spatula
polystyrene
Szinonimák:
Stirring spatula
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.11
material
polystyrene
kiszerelés
pack of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 759800
H × átmérő
120 mm × 3 mm
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)