Fontos dokumentumok
CLS431682
Corning® vent cap, for 5 L Erlenmeyer flasks
polycarbonate bottom (baffled), sterile
Szinonimák:
Corning Vent Cap, Vent Cap for 5L Flask, Vented Cap for 5 L Flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Anyagok
polycarbonate bottom (baffled)
wide-mouth
sterilitás
sterile
Jellemzők
closure type Vented cap
kiszerelés
pack of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 431682
kapacitás
5 L
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)